Merck
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronide
primary reference standard
别名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronoside flavone, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, Cyanidenon 7-glucuronide, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H18O12
CAS号:
分子量:
462.36
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
InChI 密鑰
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)