Merck
所有图片(5)
文件
05-369
Sigma-Aldrich
抗Na+/K+ ATPase α-1 抗体,克隆C464.6
clone C464.6, Upstate®, from mouse
别名:
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na+/K+ -ATPase alpha 3 subunit, Na+/K+ ATPase 3, Sodium pump subunit alpha-3, dystonia 12, sodium pump 3, sodium-potassium-ATPase,
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C464.6, monoclonal
物種活性
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP1A3(478)
一般說明
Na+/K+-ATPase(也被称为Na+/K+泵或钠钾泵)是一种位于质膜上的酶(具体来说是一种电跨膜ATPase)。它存在于几乎所有人类细胞的质膜中,并且是所有细胞生命所共有的。它有助于维持细胞电位并调节细胞体积。
为了维持细胞电位,细胞必须在细胞内(胞内)保持低浓度的钠离子和高水平的钾离子。在细胞外(胞外),存在高浓度的钠和低浓度的钾,因此扩散可通过质膜中的离子通道发生。为了保持适当的浓度,钠钾泵通过主动运输将钠泵出和钾泵入。
特異性
该抗体可识别Na+/K+ATPase的α-1亚基亚型。
免疫原
从兔肾髓质膜部分分离的纯化的Na+/K+ATPase。
應用
使用抗Na+/K+ATPaseα-1抗体,克隆C464.6,检测Na+/K+ATPaseα-1(钠/钾ATP酶亚基α1),其已被验证可用于IC、IH、IP和&WB。
免疫沉淀
在大鼠脑微粒体制剂中,2 µg先前批次的产品已对α-1亚基进行了免疫沉淀。
免疫组织化学:
1-10 µg/mL先前批次该抗体已在冷藏的甲醇固定组织上进行免疫组织化学分析。
1.请勿对微粒体进行煮沸。 建议升温至37ºC孵育15分钟。
2.来自某些组织的微粒体可能包含钠泵亚基,其低于该抗体的检测限度。
3.来源于较难制备组织中的微粒体,例如平滑肌和骨骼肌,经常显示出非特异性交叉反应性。
研究子类别
离子通道 & 转运体
研究类别
神经科学
品質
已通过蛋白免疫印迹对大鼠脑微粒体制剂进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.05-0.1 µg/mL该批次产品已在20 µg大鼠脑微粒体制剂(货号12-144)中检测到α-1亚基 。为了减少背景信号,请用含0.05%Tween-20的PBS清洗印迹膜15分钟。
標靶描述
112kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。冻存于
-20ºC。
由杂交瘤细胞的培养上清液产生,该杂交瘤细胞是通过将Ag8小鼠骨髓瘤细胞与免疫的Balb/c脾细胞融合而产生。 克隆C464.6,也称为6H。
蛋白质 G 色谱
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
α1 mRNA存在于所有检测的细胞类型中。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Reorganization of lipid rafts during capacitation of human sperm.
Cross, NL
Biology of reproduction null
Isoforms of the Na,K-ATPase are present in both axons and dendrites of hippocampal neurons in culture.
Pietrini, G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 8414-8418 (1992)
Renal phenotype of UT-A urea transporter knockout mice.
Fenton, RA; Flynn, A; Shodeinde, A; Smith, CP; Schnermann, J; Knepper, MA
Journal of the American Society of Nephrology null
Vasopressin regulation of the renal UT-A3 urea transporter.
Stewart, GS; Thistlethwaite, A; Lees, H; Cooper, GJ; Smith, C
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Jodi F Evans et al.
Molecular and cellular endocrinology, 355(1), 60-70 (2012-02-07)
A local melanocortin system is active during tissue injury and inflammation. Thus far this system has been described as autocrine in nature where local production of pro-opiomelanocortin (POMC) peptides by leukocytes feeds back on melanocortin receptor (MC-R) expressing immune cells