About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H22NO8P
CAS号:
分子量:
483.41
Beilstein:
6674324
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white to off-white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3