Merck
58446
Sigma-Aldrich
反式-4-(N-芴甲氧羰基氨基甲基)环己烷甲酸
≥98.0% (HPLC)
别名:
N-Fmoc-氨甲环酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25NO4
分子量:
379.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
InChI key
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)