生物来源
Escherichia coli (HB101)
质量水平
方案
100% (SDS-PAGE)
表单
solution
比活
≥20 U/μL
分子量
100 kDa (single polypeptide chain)
包装
pkg of 1,000 U (11031163001)
pkg of 5,000 U (11031171001)
制造商/商品名称
Roche
浓度
<0.1 % (w/w)
技术
DNA sequencing: suitable
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
颜色
colorless
pH值(酸碱度)
7.9 (39 °F)
8.0 (68 °F)
溶解性
water: miscible
适用性
suitable for molecular biology
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
genomic analysis
life science and biopharma
异质活性
Nicking activity 150 units, none detected
RNases 150 units
endonucleases 150 units, none detected
储存温度
−20°C
基因信息
Escherichia coli ... rpoB(948488)
一般描述
特异性
T3 RNA 聚合酶具有极高的启动子特异性,仅转录噬菌体 T3 DNA 或克隆到 T3 启动子下游的 DNA。
热失活:通过加入 2 μl 0.2M EDTA(pH8.0)和/或加热至 65℃ 来终止反应。
应用
- RNA 或 DNA 印迹技术
- 原位杂交
- RNase 保护研究:将酶合成的转录物用作前体 RNA,用于 RNA 剪接和加工的研究。
- 在转录反应期间,通过在 GTP 或 ATP 上过量添加 m7GpppG 或 m7GpppA,在体外合成加帽的 RNA。产生的反义 RNA 可导入细胞中,抑制相应基因的表达。
包装
质量
产品规格
杂交探针的合成:T3 RNA 聚合酶允许高效产生均一标记的 RNA。该标记的 RNA 可用作 Southern、Northern 和斑点印迹中的杂交探针,以及原位杂交。
合适的标记:转录物可以用生物素-16-UTP、DIG-11-UTP 或荧光素-12-UTP 进行非放射性标记。它们还可以用 [a-32P]-或 [a-35S] 标记的核苷酸放射性标记至高比活性。
注意:罗氏拥有 10 倍浓缩的 RNA 标记混合物,专为 DIG-、生物素和荧光素标记而设计。这些混合物适用于 T3 RNA 聚合酶。
单位定义
体积活性:≥20 U/μl
制备说明
储存及稳定性
其他说明
仅试剂盒组分
- T3 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
- Transcription Buffer 10x concentrated
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.