Merck
11814770001
Roche
DNA 细胞和组织分离试剂盒
sufficient for 10 isolation(s)
别名:
DNA分离
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
用途
sufficient for 10 isolation(s)
品質等級
製造商/商標名
Roche
包裝
kit of for 10 isolations
一般說明
细胞和组织的 DNA 分离试剂盒提供中等和大规模的纯化基因组 DNA 制备,大小从 50到150kb不等。去除各种生物标本(哺乳动物组织、培养细胞、酵母、革兰氏阴性菌或小鼠尾巴)中的污染 RNA 和蛋白质。
應用
用于细胞和组织的 DNA 分离试剂盒已用于从各种各样的起始物料中分离 DNA。分离的 DNA 适用于许多分子生物学应用:
  • 基因组 Southern 印迹法
  • 测序
  • 限制性酶切
  • PCR/长 PCR
  • 克隆
特點和優勢
在 2.5 小时内获得 DNA 产量的增加。
只需要一个简单、直接的过程(与基于列的方法相比)。
增加安全性和便捷性
避免使用离液盐、阴离子交换柱和有害有机溶剂。
减少纯化时间。
试剂盒中包含所有所需试剂。
成分
  • 细胞裂解缓冲液
  • 蛋白酶 K 溶液
  • 核糖核酸酶溶液
  • 蛋白沉淀液
品質
每批用于细胞和组织的 DNA 分离试剂盒均检测是否存在 DNA 酶污染。进行纯化牛肝脏 DNA 的功能试验,随后用扩增高保真 PCR 系统进行特异性扩增。
準備報告
在存在强阴离子洗涤剂和蛋白酶 K 的情况下,在细胞裂解缓冲液中匀浆化样品材料。通过 RNA 酶处理除去 RNA,并通过选择性沉淀和离心除去蛋白质。最后通过异丙醇沉淀法从溶液中回收纯化的 DNA。
其他說明
分离 DNA 的纯度: 平均 A 260 /A 280 比例:1.7-1.9
分离高分子量 DNA
试剂盒简化了 50~150 kb 基因组 DNA 的分离。
图 1:用细胞和组织的 DNA 分离试剂盒制备的基因组 DNA 的短和长 DNA 片段的扩增。 从多种来源分离基因组 DNA,然后用 Taq DNA 聚合酶、扩增高保真 PCR 系统或扩增长模板 PCR 系统进行扩增。
泳道 2、3: 人 DMD 片段 (268 bp) 和小鼠 c-myc 片段 (580 bp),用 Taq DNA 聚合酶扩增
泳道 4、5、7、8: 人 c-myc 片段 (1.2kb),小鼠 β2-微球蛋白片段 (3.6kb)、牛溶菌酶基因片段 (6.9kb) 和人 tPA 基因片段 (9.3kb),均用扩增的高保真 PCR 系统扩增
泳道 6、9、10: 小鼠 α-② 胶原基因片段(5.6kb 和 10.4kb)与人 β-珠蛋白片段 (23kb),用扩增长模板 PCR 系统扩增
泳道 1,11: DNA 分子量标记物 VI 和 II
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Milad Eidi et al.
BMC neurology, 19(1), 153-153 (2019-07-08)
Multiple Mitochondrial Dysfunctions Syndrome 4 (MMDS4) is manifested as a result of ISCA2 mutations. ISCA2 is a vital component of 4Fe-4S clusters assembly machine. Therefore, in MMDS4 patients, deficient mitochondrial respiratory chain complexes I and II, Aconitase and Succinate dehydrogenase
Jocelyn H Wright et al.
Nucleic acids research, 39(11), e73-e73 (2011-04-05)
Herein, a detailed protocol for a random mutation capture (RMC) assay to measure nuclear point mutation frequency in mouse tissue is described. This protocol is a simplified version of the original method developed for human tissue that is easier to
Ehsan Razmara et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 8(3), e1118-e1118 (2020-01-17)
Whole-exome sequencing (WES) has emerged as a successful diagnostic tool in molecular genetics laboratories worldwide. In this study, we aimed to find the potential genetic cause of skeletal disease, a heterogeneous disease, revealing the obvious short stature phenotype. In an
Behsan Hemmatinezhad et al.
Annals of clinical microbiology and antimicrobials, 15, 2-2 (2016-01-23)
Despite the high clinical standing of Helicobacter pylori, its exact routes of transmission and origin have not been determined. Based on the contentious hypothesis, foods play an important roles in the transmission of H. pylori to humans. The present study
Ehsan Razmara et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 21(3), 333-341 (2018-03-08)
Targeted next-generation sequencing (NGS) provides a consequential opportunity to elucidate genetic factors in known diseases, particularly in profoundly heterogeneous disorders such as non-syndromic hearing loss (NSHL). Hearing impairments could be classified into syndromic and non-syndromic types. This study intended to