一般描述
MicroRNA 是基因表达的天然调节因子,几乎影响每一个细胞过程(生长和发育、细胞分化、细胞死亡)。它们天然存在于多种动植物物种中,自上世纪 90 年代末以来已发现数百种。一个 miRNA 可以抑制多个基因的表达。在离液盐(盐酸胍)存在下,核酸结合到玻璃纤维织物的表面。这使得高纯度过滤器管能够在核酸(DNA 和 RNA)清除污染物的同时特异性地固定它们。
容量: 高纯自旋过滤管容量高达 700μL 样品体积。
容量: 高纯自旋过滤管容量高达 700μL 样品体积。
中低通量 miRNA 分离。
高纯度 miRNA 分离试剂盒纯化和富集小分子 RNA,如动物细胞和组织样本(包括福尔马林固定、石蜡包埋的切片)或植物材料中的 microRNA (miRNA)。也可用于纯化总 RNA 或制备富含小 RNA(<100 个核苷酸)的样品。
高纯度 miRNA 分离试剂盒纯化和富集小分子 RNA,如动物细胞和组织样本(包括福尔马林固定、石蜡包埋的切片)或植物材料中的 microRNA (miRNA)。也可用于纯化总 RNA 或制备富含小 RNA(<100 个核苷酸)的样品。
在离液盐存在下,RNA 选择性地与高纯自旋过滤管中预装的特殊玻璃纤维结合。结合的 RNA 经过一系列快速洗涤-离心步骤纯化,去除污染的盐、蛋白质和其他细胞杂质,然后使用低盐溶液洗脱。通过在双柱方案的结合步骤中降低结合增强子的浓度,含有小 RNA 的 miRNA 通过第一列未结合。当结合增强子浓度增加时,小 RNA 部分可以结合到第二个高纯自旋过滤管上。
应用
高纯度 miRNA 分离试剂盒快速纯化适合直接用于许多下游应用的 RNA:
- RNA印迹法
- cDNA 合成
- 引物延伸
- miRNA 阵列杂交
- 使用 RT-PCR 对 miRNA 进行相对定量,例如使用 LightCycler ® 480 系统
特点和优势
- 分离无 DNA 的 miRNA 是进行定性和定量逆转录的理想选择。 是进行定性和定量逆转录的理想选择。
- 在 RT-PCR 中获得优异的性能和线性。
- 使用简单、高效的方案生成稳定、高纯度的 miRNA 。
- 不使用危险的有机溶剂纯化 miRNA。 避免其他供应商要求的酚/氯仿步骤miRNA 纯化试剂盒。
- 为您的所有 miRNA 纯化选择一个灵活的试剂盒。使用同一试剂盒从多种样本类型中纯化小 RNA。
组分
- 组织裂解缓冲液(用于 FFPE 切片)
- 重组蛋白酶 K(用于 FFPE 切片)
- 结合缓冲液
- 结合增强剂
- 洗涤缓冲液
- 洗脱缓冲液
- 高纯过滤管
- 收集管
质量
1μ 时回收率大于 60%g miRNA 加入 106 K-562 细胞,用一柱法分离,两柱法回收 50% 以上。
法律信息
LightCycler is a registered trademark of Roche
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
285.8 °F
闪点(°C)
141 °C
Kaushala Jayawardana et al.
International journal of cancer, 136(4), 863-874 (2014-07-01)
In patients with metastatic melanoma, the identification and validation of accurate prognostic biomarkers will assist rational treatment planning. Studies based on "-omics" technologies have focussed on a single high-throughput data type such as gene or microRNA transcripts. Occasionally, these features
Martijn van der Heijden et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-28)
Hypoxic head and neck tumors respond poorly to radiotherapy and can be identified using gene expression profiles. However, it is unknown whether treatment outcome is driven by acute or chronic hypoxia. Gene expression data of 398 head and neck cancers
Fereshtesadat Fakhredini et al.
Cell journal, 24(1), 28-35 (2022-02-20)
One of the severe complications and well-known sources of end stage renal disease (ESRD) from diabetes mellitus is diabetic nephropathy (DN). Exosomes secreted from diverse cells are one of the novel encouraging therapies for chronic renal injuries. In this study
Alexandra Kalmár et al.
BMC cancer, 19(1), 1059-1059 (2019-11-07)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play a fundamental role in colorectal cancer (CRC) development, however, lncRNA expression profiles in CRC and its precancerous stages remain to be explored. We aimed to study whole genomic lncRNA expression patterns in colorectal adenoma-carcinoma transition
Monique C de Jong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(24), 5630-5638 (2015-08-13)
Predominant causes of head and neck cancer recurrence after radiotherapy are rapid repopulation, hypoxia, fraction of cancer stem cells, and intrinsic radioresistance. Currently, intrinsic radioresistance can only be assessed by ex vivo colony assays. Besides being time-consuming, colony assays do