Merck
11721925001
Roche
DNA 分子量标记 XIII (梯度为50 bp)
pkg of 50 μg (250 μg/ml), solution
别名:
DNA分子量标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105335
表单
solution
质量水平
包装
pkg of 50 μg (250 μg/ml)
制造商/商品名称
Roche
浓度
250 μg/mL
颜色
colorless
溶解性
water: miscible
储存温度
−20°C
一般描述
通过用限制性核酸内切酶裂解特殊构建的质粒制备片段混合物。
尺寸范围: 50至750 bp,附加条带2642 bp
应用
DNA分子量标记XIII(50 bp梯形图)可准确确定由PCR或限制性酶切产生的DNA片段的大小,然后在琼脂糖凝胶上分离。DNA分子量标记XIII(50 bp梯形图)可与DNA分子量标记XIV(100 bp梯形图)结合使用,以精确测定大小。
片段有 5'-凸出末端,可通过标准填充反应用放射性核苷酸( 例如 32 P-dTTP 或 32 P-dGTP)标记。末端标记反应可以使用放射性或非放射性双脱氧核苷酸(例如DIG-11-ddUTP)和终端转移酶进行。
用于琼脂糖凝胶的 DNA 分子量标记;简化了通过以下方式产生的双链 DNA 片段的准确分子量测定:
  • 限制性酶切消化
  • PCR
  • RT-PCR
序列
该混合物包含15个双链DNA片段,具有以下碱基对长度(1个碱基对= 660道尔顿):50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650, 700、750和2642 bp的附加条带。
:片段长度来自DNA序列的计算机分析。根据标记的大小范围,最小的片段仅在过载的凝胶上可见。250和500 bp的带状谱带的亮度要高2到3倍。
单位定义
50μg = 1A260 单位
外形
即用型溶液,250μg/ml,溶于 TE 缓冲液 (10mM Tris-HCl,1 mM EDTA,pH 8.0)
制备说明
储存条件(工作液): 2 至 8°C
解冻后,建议在 2 至 8°C 下进一步储存。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of a polymerase chain reaction system for the detection of dog and cat meat in meat mixtures and animal feed.
Abdulmawjood, A., Schonenbrucher, H. and Bulte, M.
Journal of Food Science, 68, 1757-1761 (2003)