表单
solution
质量水平
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
制造商/商品名称
Roche
浓度
250 μg/mL
颜色
colorless
溶解性
water: miscible
储存温度
−20°C
一般描述
DNA 分子量标记 VIII 含有 17 个 DNA 片段的混合物。
该产品也可作为 DNA 分子量标记 VIII,地高辛标记提供。
大小范围:19 至 1114 bp
该产品也可作为 DNA 分子量标记 VIII,地高辛标记提供。
大小范围:19 至 1114 bp
应用
DNA 分子量标记 VIII 可用于测定琼脂糖凝胶中的 DNA 大小,通过:
注意:该标记可用于标记 19 到 1,114 bp 的 DNA 片段的大小。
该标记也作为 DIG 标记形式(DNA 分子量标记 VIII,DIG 标记)提供。
- 限制性消化
- PCR
- RT-PCR
注意:该标记可用于标记 19 到 1,114 bp 的 DNA 片段的大小。
该标记也作为 DIG 标记形式(DNA 分子量标记 VIII,DIG 标记)提供。
特点和优势
通过使用 Hpa II 裂解 pUCBM21 DNA 和使用 Dra I 和 Hind III 裂解 pUCBM21 DNA 制备的片段混合物。
内容物
即用型溶液,250 μg/ml 的 TE 缓冲液(10mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH 8.0)溶液。
内容物
即用型溶液,250 μg/ml 的 TE 缓冲液(10mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH 8.0)溶液。
序列
该混合物含有 17 个具有以下碱基对长度的 DNA 片段(1 个碱基对= 660 道尔顿):19,26,34/34,37,67,110,124,147,190,242,320,404,489,501,692,900 和 1114 bp。
注意:片段长度是由 DNA 序列的计算机分析得出的。根据标记的大小范围,最小的片段仅在过载的凝胶上可见。
注意:片段长度是由 DNA 序列的计算机分析得出的。根据标记的大小范围,最小的片段仅在过载的凝胶上可见。
单位定义
50 μg = 1个A260单位
制备说明
储存条件(工作溶液):2 至 8 °C
一旦解冻,我们建议在 2 至 8°C 下进一步储存。
一旦解冻,我们建议在 2 至 8°C 下进一步储存。
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
该标记可用于标记 19 至 1,114bp 之间的 DNA 片段的大小。
该标记也作为 DIG 标记形式(DNA 分子量标记 VIII,DIG 标记)提供。
该标记也作为 DIG 标记形式(DNA 分子量标记 VIII,DIG 标记)提供。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Chromosomal DNA damage in APOE ?4 carriers and noncarriers does not appear to be different.
Chua A, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 56(8), 694-708 (2015)