Merck
11218603910
Roche
DNA分子量标记III,DIG标记
greener alternative
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
别名:
DNA标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105335
形狀
solution
品質等級
包裝
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
製造商/商標名
Roche
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 μg/mL
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
一般說明
DNA分子量标记III(DIG标记)是通过使用EcoR I和Hind III裂解λDNA而制备得到的片段混合物。分子量范围为0.12至21.2kbp。光地高辛配基在DNA片段中大约第200至300个碱基中引入 。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为一种安全的化学品。  DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代放射性标记和放射法检测核酸。有许多已发表论文证明了DIG系统的通用性,因此,使用放射性标记不再是标记用于杂交的DNA的唯一选择。
應用
DIG标记的DNA分子量标记III已用作Southern印迹分析中的尺寸标准,从而进行核酸标记和检测。
特點和優勢
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为一种安全的化学品。 DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代放射性标记和放射法检测核酸。有许多已发表论文证明了DIG系统的通用性,因此,使用放射性标记不再是标记用于杂交的DNA的唯一选择。
序列
该混合物含有13个片段,它们的碱基对长度如下:125,564,831,947,375,1584,1904,2027,3530,4268,4973,5148和21226 bp。
:片段长度来自于DNA序列的计算机分析。根据标记的分子量范围,最小的片段将仅在过载凝胶上可见。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
片段长度来自于DNA序列的计算机分析。根据标记的分子量范围,最小的片段将仅在过载凝胶上可见。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Diane M Ramos et al.
BMC developmental biology, 6, 55-55 (2006-11-23)
Precise temporal and spatial regulation of transgene expression is a critical tool to investigate gene function in developing organisms. The most commonly used technique to achieve tight control of transgene expression, however, requires the use of specific DNA enhancers that
Stéphanie Tomé et al.
PLoS currents, 6, doi:10-doi:10 (2014-03-13)
Many human diseases are associated with the abnormal expansion of unstable trinucleotide repeat sequences. The mechanisms of trinucleotide repeat size mutation have not been fully dissected, and their understanding must be grounded on the detailed analysis of repeat size distributions
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。