Merck
11051440001
Roche
dATP
=98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
别名:
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸 钠盐 溶液, 2′-脱氧-腺苷-5′-三磷酸, 脱氧-腺苷-5′-三磷酸,2′-, dATP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
品質等級
描述
Lithium salt
化驗
98%
形狀
solution
用途
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
包裝
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
製造商/商標名
Roche
濃度
100 mM
技術
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI 密鑰
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸(dATP)由脱氧核糖上的一个碱基和糖上与一个由三个磷酸残基组成的链相结合的糖上的5′-羟基组成。细胞利用dATP通过DNA聚合酶合成DNA。
dATP是一种100 mM无色透明的锂盐溶液(pH 7)。下载 CofA、SDS 和 IFU
應用
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸盐钠盐可用于DNA合成反应,如PCR、DNA测序和分子克隆技术。
dATP 已被用于恢复转录。
使用 dATP,锂盐,用于 DNA 测序、标记和所有类型的扩增反应或引物延伸反应。
生化/生理作用
脱氧腺苷-5-三磷酸 (dATP) 在体外对细胞凋亡的启动起主要作用 dATP被认为是哺乳动物核糖核苷酸还原酶的抑制剂,从而可以合成DNA。
品質
典型分析:
  • ≤98% dATP (HPLC)、≤1.5% dADP (HPLC)、≤0.5% dAMP (HPLC)
  • 吸光度测定 A250/A260、A280/A260、A290/A260
  • 按照现在的质量控制步骤,无DNase活性
  • 适用于PCR
單位定義
1 μmol dATP = 15.0 A260单位
其他說明
PCR级脱氧核苷酸甚至比锂盐更纯,以确保在您的PCR中具有出色的性能。PCR级脱氧核苷酸包含PCR级水中核苷酸的钠盐。
出于便捷性的考虑,我们某些脱氧核苷酸也可以以下形式提供:
  • 核苷酸套装(所有4种核苷酸在独立的小瓶中)
  • 即用型核苷酸混合液(所有4种核苷酸的预混溶液)
它们还作为重要成分用于:
  • 试剂盒(独立小瓶中的dNTP、缓冲液和聚合酶)
  • 即用型混合液 [聚合酶、核苷酸及缓冲液(预混的2x溶液)]
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
Mfd Dynamically Regulates Transcription via a Release and Catch-Up Mechanism
Le TT, et al.
Cell (2018)
Induction of apoptotic program in cell-free extracts: requirement for dATP and cytochrome c
Liu X, et al.
Cell, 86(1), 147-157 (1996)
Stable suppression of the R2 subunit of ribonucleotide reductase by R2-targeted short interference RNA sensitizes p53(-/-) HCT-116 colon cancer cells to DNA-damaging agents and ribonucleotide reductase inhibitors
Lin ZP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(26), 27030-27038 (2004)