description
Lithium salt
assay
≥98% (dntp)
form
liquid
composition
dNDP, ≤1.5% HPLC , dNMP, ≤0.5% HPLC , dNTP, ≥98%
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
manufacturer/tradename
Roche
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
脱氧核苷三磷酸组由四个单独的dATP,dCTP,dGTP和dTTP小瓶组成。每个小瓶包含100 mM的无色透明锂盐溶液(pH 7)。
Application
- 吸光度测定:A250/A260、A280/A260、A290/A260
- 按照现在的质量控制步骤,无DNase活性
- 适用于PCR
使用脱氧核苷三磷酸组锂盐,进行PCR、RT-PCR、DNA测序/循环测序、标记、逆转录和全部类型的扩增反应或引物-延伸反应。
Packaging
1组包含4种组分
Preparation Note
激活剂:Mg2+
工作溶液:如果需要,可以用蒸馏的高压灭菌水对溶液进行稀释。
工作溶液:如果需要,可以用蒸馏的高压灭菌水对溶液进行稀释。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
全套脱氧核苷酸也可以PCR级获得。这些PCR级脱氧核苷酸甚至比锂盐更纯,以确保在您的PCR中具有出色的性能。PCR级脱氧核苷酸包含PCR级水中每个核苷酸的钠盐。
全套脱氧核苷酸也可以PCR级获得。这些PCR级脱氧核苷酸甚至比锂盐更纯,以确保在您的PCR中具有出色的性能。PCR级脱氧核苷酸包含PCR级水中每个核苷酸的钠盐。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 脱氧核苷三磷酸套装
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- dATP, lithium salt 100 mM
- dCTP, lithium salt 100 mM
- dGTP, lithium salt 100 mM
- dTTP, lithium salt 100 mM
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash