Merck
DATP-RO
Roche
dATP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
别名:
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸 钠盐 溶液, dATP
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸(dATP)由脱氧核糖上的一个碱基和糖上与一个由三个磷酸残基组成的链相结合的糖上的5′-羟基组成。细胞利用dATP通过DNA聚合酶合成DNA。
PCR级dATP是100 mM的无色澄清钠盐溶液(pH 8.3)。Roche的PCR级核苷酸经过特殊制造和纯化,达到最高化学纯度。PCR级核苷酸含有至少99%的相关脱氧核苷-三磷酸(dNTP)和少于0.9%的脱氧核苷-二磷酸(dNDP)。
Application
2′-脱氧腺苷5′-三磷酸盐钠盐可用于DNA合成反应,如PCR、DNA测序和分子克隆技术。
质量
采用RT-PCR进行功能检测。根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
PCR级dATP适用于许多需要高质量试剂的应用。此类程序包括逆转录 (RT)、聚合酶链反应 (PCR)、RT-PCR、DNA 标记反应和测序/循环测序分析。
Physical form
dATP 水溶液(pH 8.3)。
Preparation Note
工作溶液:我们建议制备含有dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各10 mM)的脱氧核苷酸混合物;(例如,为了制备100 μl核苷酸混合物,将dATP、dCTP、dGTP、dTTP各10 μl加入60 μl水,PCR 级)。
Other Notes
用于常规实验室用途。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dATP
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)