Merck
646237
Sigma-Aldrich
2′-脱氧腺苷-13C10,15N5 5′-三磷酸 钠盐 溶液
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
别名:
dATP-13C10,15N5 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H1415N5Na2O12P3
分子量:
550.04
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom %
方案
≥95% (CP)
浓度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+15
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)