物料
Eastar™ housing
polyethersulfone membrane
质量水平
无菌性
sterile
产品线
Sterivex™
特点
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包装
pack of 10 ea
参数
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
技术
sterile filtration: suitable
高度
85 mm
容量
2000 mL
直径
5.4 cm
过滤器容量
2000 mL
过滤面积
10 cm2
基质
Express PLUS™
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
运输
ambient
一般描述
-Sterivex 装置可以将液体过滤到几乎任何储存容器中。这些装置可以有几种不同的出口连接供您选用(见表格)。
-Sterivex 过滤装置可以处理的体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL,这取决于装置中使用的滤膜类型。有各种不同的滤膜可供选用。
- Sterivex™ 压力过滤装置的过滤器除菌体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL(处理能力取决于装置中所使用的滤膜类型)。Sterivex 过滤器具有三种不同的滤膜选择以及几种不同的出口连接,因此几乎适用于任何工作流,并过滤到几乎任何储存容器。Sterivex 过滤器与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用,消除了与倾倒或移液相关的污染。
特点 & 优势:
-可以与多种压力装置配用,包括注射器、蠕动泵和压力罐
-可以配用多种类型的滤膜,以适合您的应用要求,处理能力高达 2 L
应用:
水溶液的除菌
应用
原理
外形
制备说明
伽马射线
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:无菌过滤
- 预期用途:使用正压的大容量过滤
- 使用说明:请参阅Sterivex™用户指南的使用说明部分
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
其他客户在看
商品
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.