Key Documents
ZLXL51080
Milli-Q
Milli-Q® HX 7080 净水系统(LC)
Centralized pure water solution for up to 1600 L/dType 2 water; for low chlorine feed water
别名:
Milli-Q® HX 7080 Water Purification System (LC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
AC/DC 輸入
100 V / 230 V, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® HX
包裝
pkg of 1 unit
參數
1600 L/day max. usage
80 L/hr make-up flow rate
86 kg operating weight (120 lb)
電阻係數
>5 MΩ-cm, 25°C
system H × depth × W
124 cm (48.8 in.) × 54.2 cm (21.3 in.) × 54.3 cm (21.4 in.)
總有機碳(TOC)殘留物
<30 ppb
輸入
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
傅導性
<0.2 μS/cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Milli-Q® HX 7000系统可为常规实验室应用和仪器进水口提供高质量且稳定的纯水。
  • Milli-Q® HX 7080大流量系统可用于从饮用水自来水生产高达1600 L/天的2级纯水,是大型实验室或实验楼的理想选择。
  • 自来水首先通过Progard® 预处理纯化柱进行处理,以有效去除颗粒、胶体、游离氯和硬度。然后,高级反渗透(RO)纯化可去除95-99%的离子和99%的所有溶解有机物(>200 Da),微生物和颗粒。专利 E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment)技术自动评估进水水质,以产生恒定的流速并优化水的回收率(45%至75%之间)。Elix® 电去离子(EDI)模块进一步去除离子,通常达到 >5 MΩ.cm的电阻率(在25 °C时)。
  • 然后,在进入储水箱或SDS 500储存、保护和取水系统之前,用杀菌紫外线灯对处理过的纯水进行辐照。SDS 500储水箱可保持储存水的一致纯度。其通气过滤器可有效防止空气污染,自动消毒模块(ASM)可防止细菌滋生和生物膜形成。
  • 然后可以通过取水泵将Milli-Q® HX 7080产品水送至进料仪器或取水回路。这些系统可以集成到集中式系统中,从而对系统本身以及外部纯水取水回路中的所有参数进行全面控制。
  • 该系统的大型交互式触摸屏提供了出色的通信界面,可显示主要数据(产水状态,储水水位,取水状态),耗材消耗状态,警报状态以及方便的向导,以指导用户进行维护程序。
  • 这些中央系统内置我们独特的MyMilli-Q Remote Care远程监控和服务功能,扩展了Milli-Q® 服务。这种数字化服务使您可以安全地远程管理系统,帮助实验室实现最高生产效率。
應用
  • 通过 Milli-Q® HX 7080 系统生产的2级Elix®纯水适用于微生物培养基制备,缓冲液制备以及化学和生化试剂的生产。
  • 也可用于进料设备,例如风化和稳定性试验箱,玻璃器皿清洗机,高压灭菌器和氢气发生器。它还可以为 Milli-Q® 超纯(1级)水系统供水。
  • 由于广泛的实验室应用需要纯分析级水,因此Milli-Q® HX 7000系统非常适合各地的实验室,包括制药,临床,化学,冶金,化妆品,食品和饮料,电子和生物技术部门。
特點和優勢
  • Progard® 预处理套装可有效去除自来水中的颗粒(0.5 μm过滤器)、游离氯和胶体。
  • 高级RO和E.R.A.® 技术优化了水的回收率,以保持恒定的流速并减少用水量。用户节省了水、时间和金钱投入。
  • Elix® EDI模块确保稳定的春水水质和低运行成本。UV灯和最终过滤可提供完整的细菌控制。
成分
  • 当前所示价格目前仅对应 上述货号;随时可更改,恕不 另行通知。
  • 此货号不包括 安装和 纯水装置长期运行所需的耗材、配件和其他产品/或服务 。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议由我们的专家验证所购产品。我们随时乐意为您提供建议,欢迎随时与我们联系
其他說明
使用说明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV
应用:实验室一般分析
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南“系统”部分(北美配置版本以USB密钥提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.