Merck
所有图片(4)
主要文件
ZLXL51040
Milli-Q
Milli-Q® HX Water Purification System
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104202
NACRES:
JA.13
AC/DC输入
100 - 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
质量水平
产品线
Milli-Q® HX
包装
pkg of 1 unit
参数
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
78 kg operating weight (172 lb)
800 L/day max. usage
电阻率
>5 MΩ-cm, 25°C
高度 × 宽度 × 直径
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
总有机碳(TOC)残留量
<30 ppb (Product water)
输入
feed water nature potable tap water
输出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
电导率
<0.2 μS/cm at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Milli-Q® HX 7000系统可为常规实验室应用和仪器进水口提供高质量且稳定的纯水。
  • Milli-Q® HX 7040大流量系统可用于从饮用水自来水生产高达800 L/天的2级纯水,是大型实验室或实验楼的理想选择。
  • 自来水首先通过Progard® 预处理纯化柱进行处理,以有效去除颗粒、胶体、游离氯和硬度。然后,高级反渗透(RO)纯化可去除95-99%的离子和99%的所有溶解有机物(>200 Da),微生物和颗粒。专利 E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment)技术自动评估进水水质,以产生恒定的流速并优化水的回收率(45%至75%之间)。Elix® 电去离子(EDI)模块进一步去除离子,通常达到 >5 MΩ.cm的电阻率(在25 °C时)。
  • 然后,在进入储水箱或SDS 500储存、保护和取水系统之前,用杀菌紫外线灯对处理过的纯水进行辐照。SDS 500储水箱可保持储存水的一致纯度。其通气过滤器可有效防止空气污染,自动消毒模块(ASM)可防止细菌滋生和生物膜形成。
  • 然后可以通过取水泵将Milli-Q® HX 7040产生的水送至进料仪器或取水回路。这些系统可以集成到集中式系统中,从而对系统本身以及外部纯水取水回路中的所有参数进行全面控制。
  • 该系统的大型交互式触摸屏提供了出色的通信界面,可显示主要数据(产水状态,储水水位,取水状态),耗材消耗状态,警报状态以及方便的向导,以指导用户进行维护程序。
  • 这些中央系统内置我们独特的MyMilli-Q Remote Care远程监控和服务功能,扩展了Milli-Q® 服务。这种数字化服务使您可以安全地远程管理系统,帮助实验室实现最高生产效率。
应用
  • 通过 Milli-Q® HX 7000 系统生产的2级Elix®纯水适用于微生物培养基制备,缓冲液制备以及化学和生化试剂的生产。
  • 也可用于进料设备,例如风化和稳定性试验箱,玻璃器皿清洗机,高压灭菌器和氢气发生器。它也可以为Milli-Q® 超纯(1级)系统供应纯水。由于广泛的实验室应用需要纯分析级水,因此Milli-Q® HX 7000系统非常适合各地的实验室,包括制药,临床,化学,冶金,化妆品,食品和饮料,电子和生物技术部门。
特点和优势
  • Progard® 预处理套装可有效去除自来水中的颗粒(0.5 μm 过滤器)、游离氯和胶体。
  • 先进的 RO 和 E.R.A.® 技术优化了水的回收率,以保持恒定的流速并减少用水量。用户节约用水、时间和金钱。
  • Elix® EDI模块确保纯水的恒定质量和低运行成本。
  • UV灯和最终过滤可提供完整的细菌控制。
组分
  • 所示价格目前仅对应上述目录号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该目录号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤和UV
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的USB钥匙提供)。
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
附注
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
法律信息
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
访问文档库
商品
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
查看所有结果
相关内容
您的实验室水质稳定性如何?纯水水质波动可能影响您的实验室分析结果以及整体运营效率。了解Milli-Q®实验室纯水系统如何确保水质稳定可靠。
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
查看所有结果