主要文件
XX5514700
Millipore
Millipore 全玻璃过滤架-套件
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
别名:
All-Glass Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
质量水平
Agency
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
技术
vacuum filtration: suitable
高度
43 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
9.6 cm2
培养瓶容量
1 L
培养瓶直径
13.7 cm
漏斗容量
300 mL
漏斗直径
8.0 cm
配件
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
应用
filtration
相容性
for use with All-Glass Filter Holder
运输
ambient
一般描述
Millipore 全玻璃换膜过滤器-套件
47 mm,玻璃熔块膜支架,300 mL 漏斗
Millipore 全玻璃换膜过滤器设计用于过滤水性液体、有机液体或腐蚀性液体,用于微粒污染分析。换膜过滤器还可用于HPLC溶剂的制备。真空连接整合在换膜过滤器底座和瓶盖中,高于滤液出口位置。这种设计可以避免滤液被意外地吸入真空管。另外,这种设计还便于将滤液(例如HPLC溶剂)从接收瓶中倒出。
该产品是包含以下各项目的套件:
(货号-说明)
XX5014704-Millipore 玻璃漏斗,500 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1014703-Millipore 弹簧夹,47 mm,铝
XX1514702-Millipore 玻璃底座和盖子,47 mm,玻璃换膜过滤器底座
XX1514705-Millipore 研钵,1L
ALIGNED05-Millipore 对准基准,47 mm,5/PK
特点 & 优势:
•全玻璃结构具有广泛的化学相容性
•硼硅酸盐玻璃组件与液体接触,具有毛玻璃密封表面
•真空连接至烧瓶盖,简化了滤液的转移过程
应用:
微粒污染分析,HPLC 溶剂过滤,一般过滤和澄清
应用
47 mm,玻璃粉膜支架,500 mL漏斗
原理
真空
访问文档库
商品
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
OTM-45方法监测空气中PFAS的数据和推荐过滤产品。
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
查看所有结果