一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件
玻璃底座和瓶盖,90 mm,与不锈钢筛网支架配合使用,筛网单独出售
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 90 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。
玻璃底座和瓶盖,90 mm,与不锈钢筛网支架配合使用,筛网单独出售
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 90 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。
應用
90 mm,与不锈钢筛网支架配套使用,筛网单独出售