主要文件
YY3014236
Millipore
换膜过滤器,142 mm,不锈钢
Filter Holder 142mm, stainless steel
别名:
Pressure filtration
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
质量水平
参数
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
技术
vacuum filtration: suitable
高度
27 cm , plus inlet connector
270 mm
直径
18.4 cm
过滤器直径
142 mm
过滤面积
127 cm2
预滤器直径
124 mm
重量
6.4 kg (14.1 lb)
配件
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
应用
filtration
相容性
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
运输
ambient
相关类别
一般描述
不锈钢换膜过滤器旨在通过压力过滤对液体或气体进行超净或灭菌。表面有PTFE涂层的支撑网允许装膜后高温高压灭菌。
YY3009000 换膜过滤器,90 mm,不锈钢
更换零件
XX2504705 软管接头,1/4 in. NPTM 至内径 3/8 in.
XX4204708 排气/减压阀
YY3009053 O 形圈,90 mm 过滤器外壳,PTFE
YY3009054 支撑网,PTFE 涂层
YY2209058 地下排水管支架,90 mm
YY2209059 支腿
应用
换膜过滤器,142mm,不锈钢