主要文件
PR0G000T3
Milli-Q
Progard® T3 预处理柱
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
别名:
Progard®预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
质量水平
特点
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
卤代烷残留物
<1 ppm (Cl2)
相容性
for use with Milli-Q® Direct
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Progard ®2 预处理套件旨在去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响。
Progard® T3 预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计用于Milli-Q®Direct 水纯化系统。
应用
去除自来水中的有机物、游离氯和颗粒,以保护反渗透膜。
特点和优势
  • Progard® T3预处理套件由聚丙烯和EPDM制成。
  • 适用于淤泥密度指数(SDI)<为5、Cl2 <为1 ppm的自来水给水。
  • 天然活性炭介质具有较高的表面积和吸附动力学,可耐受含有高达1 ppm的氯的给水。
  • 深度过滤介质具有高容量和优化的胶体截留能力,可耐受SDI高达5的给水。
  • 掺入特别选择的多磷酸盐,可避免结垢,不会释放离子。
  • e-Sure标签实现100%的可追溯性-T3预处理套件结合了RFID技术。这提供了套件参数的即时可见性,并确保了系统的安全性和最佳性能,从而实现完全可追溯性。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany