主要文件
SVGP010
Millipore
Millipore® Sterivex 压力过滤器
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, without fitting bell
别名:
Sterivex-GP 压力过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104925
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物料
Eastar housing
polyethersulfone membrane
质量水平
无菌性
sterile
产品线
Sterivex
特点
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包装
pack of 15 ea (SVGP01015)
pack of 50 ea (SVGP01050)
参数
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
技术
sterile filtration: suitable
高度
67 mm
容量
2000 mL
直径
1.7 cm
过滤器容量
2000 mL
过滤面积
10 cm2
基质
Express PLUS
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
运输
ambient
一般描述
-Sterivex 过滤装置过滤装置与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用。它们消除了与换瓶或移液相关的污染。
-Sterivex 装置可以将液体过滤到几乎任何储存容器中。这些装置可以有几种不同的出口连接供您选用(见表格)。
-Sterivex 过滤装置可以处理的体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL,这取决于装置中使用的滤膜类型。有各种不同的滤膜可供选用。
- Sterivex 压力过滤装置的过滤器除菌体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL(处理能力取决于装置中所使用的滤膜类型)。Sterivex 过滤器具有三种不同的滤膜选择以及几种不同的出口连接,因此几乎适用于任何工作流,并过滤到几乎任何储存容器。Sterivex 过滤器与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用,消除了与倾倒或移液相关的污染。
特点 & 优势:
-可以与多种压力装置配用,包括注射器、蠕动泵和压力罐
-可以配用多种类型的滤膜,以适合您的应用要求,处理能力高达 2 L
应用:
水溶液的除菌
应用
仅供研究使用。
原理
压力
外形
色码:透明
制备说明
灭菌方法
伽马射线
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:使用正压的大容量过滤
  • 使用说明:请参阅Sterivex用户指南的使用说明部分
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.