材料
Eastar™ housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
sterile
產品線
Sterivex™
特點
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
包裝
pack of 10 ea
參數
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
85 mm
容量
1000 mL
直徑
5.4 cm
過濾面積
10 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
-Sterivex 装置可以将液体过滤到几乎任何储存容器中。这些装置可以有几种不同的出口连接供您选用(见表格)。
-Sterivex 过滤装置可以处理的体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL,这取决于装置中使用的滤膜类型。有各种不同的滤膜可供选用。
- Sterivex™ 压力过滤装置的过滤器除菌体积高达 1,000 mL 或 2,000 mL(处理能力取决于装置中所使用的滤膜类型)。Sterivex 过滤器具有三种不同的滤膜选择以及几种不同的出口连接,因此几乎适用于任何工作流,并过滤到几乎任何储存容器。Sterivex 过滤器与注射器、蠕动泵或压力罐配合使用,消除了与倾倒或移液相关的污染。
特点 & 优势:
-可以与多种压力装置配用,包括注射器、蠕动泵和压力罐
-可以配用多种类型的滤膜,以适合您的应用要求,处理能力高达2 L
应用:
水溶液的除菌
應用
原則
外觀
準備報告
伽马射线
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:无菌过滤
- 预期用途:使用正压的大容量过滤
- 使用说明:请参阅Sterivex™用户指南的使用说明部分
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
商品
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.