产品名称
Millipore Express® SHF,OptiScale®囊式, OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
物料
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 47
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
技术
sterile filtration: suitable
长度
9.4 cm (3.70 in.)
纯化柱标称长度
3.70 in. (94 mm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
17.7 cm2
入口接头直径
1/4 in.
出口接头直径
1/4 in.
基质
Millipore Express® SHF
孔径
0.2 μm
泡点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
- 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
在 126 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环