包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
容量
43 g/L ion exchange capacity (NaCl)
相容性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs™ Large
for use with RiOs™
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® TL 精纯柱是可更换柱,设计用于在进水为纯水的情况下,去除离子和有机污染物至痕量水平。该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。Q-Gard® TL 精纯柱可与 Elix® Gulfstream / Large 和 RiOs™ Large 净水系统一起使用。
應用
该精纯柱截留离子和有机物。
特點和優勢
- 替换 Q-Gard® 的原装耗材:QGARDTL01 精纯柱
- 通过离子交换、活性炭和深层过滤技术产生不含离子和有机污染物的水。
成分
用于去离子的纯离子交换树脂
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany