包裝
pkg of 1 unit
紫外吸收
λ: 185 nm Amax
相容性
for use with Elix®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
一般說明
光氧化紫外线灯是A10® TOC检测仪的替换灯。可通过光致氧化作用减少超纯水中的总有机碳(TOC)含量。
A10®检测仪的紫外灯在使用过程中会逐渐老化,以致影响结果的准确性。因此,每12个月应更换一次紫外灯。
该光氧化紫外灯可与2007年前生产的Milli-Q® 系统一起使用,也可与独立的A10® TOC监测器一起使用。
A10®检测仪的紫外灯在使用过程中会逐渐老化,以致影响结果的准确性。因此,每12个月应更换一次紫外灯。
该光氧化紫外灯可与2007年前生产的Milli-Q® 系统一起使用,也可与独立的A10® TOC监测器一起使用。
應用
该光氧化紫外灯是A10® TOC监测仪的重要组件。
特點和優勢
- 185 nm紫外线汞灯
- 光氧化作用
法律資訊
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany