Key Documents
CPEX02201
Milli-Q
Organex-Q®纯化柱55 cm (22")
For Super-Q® systems
别名:
Organex-Q®纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
removal of Inorganic and organic
包裝
pkg of 1 unit
長度
55 cm (22 in.)
容量
120 g ion exchange capacity (NaCl)
相容性
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Organex-Q® 柱 55cm(22")是Super-Q® 系统的替换柱,用于从超纯水中去除痕量有机物和无机物。 含核子级混床离子交换树脂和活性炭。
應用
去除痕量离子污染物和有机物。
特點和優勢
纯化方法涉及使用离子交换和活性炭。
法律資訊
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany