材料
PVDF membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Millipak®
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
雜質
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤1.5 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
NPT inlet connection
outlet hose barb
相容性
for use with Alpha-Q
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millipak®膜产品设计用于实验室中的常规过滤应用。Millipak®过滤器是实验室水纯化系统中经过验证的最佳产品,可提供无颗粒和无细菌的水,以满足科学应用的严格要求。
應用
通过Millipak® 40过滤器过滤的纯化水可用于需要无细菌和/或颗粒的水的任何实验室工作。
特點和優勢
- Millipak®膜过滤器由Durapore® PVDF膜制成,具有高流速和高通量、溶出物少、化学相容性广的特点。
- 膜由带有通道的硬质塑料盘支撑,该通道可确保高水流量和耐压力变化性能,而不会引起膜破裂的风险
- Millipak®膜过滤器采用独特的、简洁的堆叠盘式设计,可最大程度减少滞留体积和颗粒脱落。
- 连接到水输送点的出口,例如Milli-Q®水纯化系统的POD。
- 保护罩可防止分配过程中空气中细菌的侵入。
- 轻松的维护:该过滤器可轻松过滤和更换。
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明:
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:水净化
- 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm灭菌级膜过滤。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的U盘中提供)。
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
分析報告
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重量提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany