材料
cellulose
polypropylene
品質等級
描述
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
過濾面積
0.55 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
總有機碳(TOC)殘留物
460-3200 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
21.4-42.7 at 25 °C (product water)
過濾器等級
F0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MF0HC05FS1是POD形式,大小为32 cm (H) x 62 cm (L),过滤面积0.55 m2。
F0HC介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合收获液离心及预处理后的二级澄清–。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
F0HC介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合收获液离心及预处理后的二级澄清–。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
應用
酸沉淀或絮凝处理过的收获液的二级澄清,大肠杆菌和酵母
特點和優勢
- 低滞留体积实现更高的产品产量
- 单层和多层产品形式的各种培养基
- Millistak+ HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
- 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
- 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
- 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
- 坚固的构造易于使用和设置
- 更小的尺寸可用于狭小的空间
規格
过滤器级别:F0HC
準備報告
灭菌方法
123 °C×60分钟高压灭菌1次后仍保持完整性
123 °C×60分钟高压灭菌1次后仍保持完整性
分析報告
产品的水电导率(25°C):123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次和100 L/m2(10L/ft2)纯水冲洗介质表面后检测
总有机碳(TOC)残留:123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次,100 L/m2(10 L/ft2)介质表面积的纯水冲洗后测定
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany