主要文件
CS20MS05F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
别名:
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
物料
Millistak+® media
polypropylene
质量水平
制造商/商品名称
Clarisolve®
参数
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
宽度
17.3 cm (6.8 in.)
过滤面积
0.55 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
输入
sample type liquid
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CLARISOLVE®深度过滤器是首款初步澄清产品,具有专门为预处理饲料流的粒度分布设计的梯度密度结构。与现有深层过滤器相比容量提高,浊度下降,预处理料液的澄清步骤可在更小的空间中进行,无需次级澄清。
CLARISOLVE® 深层过滤器是一种μPod级设备,提供一种最快、最高效的澄清高密度料液的方法,可简单地将工艺从上游向下游过渡,无需使用离心。
该CLARISOLVE®滤器具有0.55 m2的过滤面积和Pod设备形式。
应用
高密度细胞培养
产品规格
过滤器级别:20MS
制备说明
灭菌
123 °C×60分钟,高压锅蒸汽灭菌1次后仍保持完整性。
法律信息
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3