主要文件
MF0HC027H1
Millipore
Millistak+ Pod 深层过滤器,F0HC 介质系列,0.027 m2 表面积,1个/包
F0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
别名:
Millistak+® Pod 深层过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Millistak+ Pod 深层过滤器,F0HC 介质系列,0.027 m2 表面积,1个/包, F0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
物料
cellulose
polypropylene
质量水平
描述
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
过滤面积
0.027 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
总有机碳(TOC)残留量
460-3200 ppb
输入
sample type liquid
电导率
21.4 – 42.7 μS/cm
过滤器级别
F0HC
运输
ambient
一般描述
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MF0HC027H1 以 POD的形式供货,尺寸为 14 cm (H) x 22 cm (L),过滤面积为0.027 m2.
该 F0HC 介质系列通过梯度密度基质实现最优性能,非常适合离心后–二次澄清或预处理离心液应用。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
应用
通过酸沉淀或絮凝、对预处理收获物进行二次澄清,大肠杆菌和酵母
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+ HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
过滤器级别:F0HC
制备说明
灭菌方法
在2次123 °C,60分钟高压灭菌循环后仍保持完整性。
分析说明
总有机碳(TOC)残留量:高压灭菌后(1个循环,在123 °C下60分钟)和10升/ft&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;(100 L/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)培养基表面积的纯水冲洗
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg