Merck
MCGL20S03
Millipore
Millidisk®小柱,带Durapore® 0.22 µm滤膜
filtration area 1000 cm2, hydrophilic
别名:
Millidisk Cartridge 20-stack 0.22 μm Hydrophilic
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
EMPROVE® Filter
Millidisk® 20
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millidisk®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
30 L/min flow rate at 3.15 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
技术
sterile filtration: suitable
过滤面积
1000 cm2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
sample type liquid
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
柱代码
not applicable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
堆叠设计:20堆
设备配置:纯化柱
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
5次在线灭菌(60 min @ 135 °C);5次高压蒸汽灭菌(60 min @ 126 °C)
分析说明
可提取物质量:装置灭菌,在受控室温下在水中浸泡24小时后称量
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们