Merck
MPGL20CA3
Millipore
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
filtration area 1000 cm2, matrix Durapore®
别名:
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.22 μm 9/16 in. HB/HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
物料
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
质量水平
无菌性
irradiated
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
EMPROVE® Filter
特点
gamma compatible
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipak®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
19 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
技术
sterile filtration: suitable
长度
6.0 in.
宽度
3.0 in.
直径
7.6 cm (3.0 in.)
过滤面积
1000 cm2
入口接头直径
9/16 in.
出口接头直径
9/16 in.
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
泡点
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
配件
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
设备配置:胶囊
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在123°C下进行 90 分钟的 3 个高压灭菌循环;不能连续蒸汽灭菌
分析说明
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany