一般描述
产品来源:大肠杆菌
神经营养蛋白3(NT3)是神经营养因子NGF家族(也称为神经营养蛋白)的成员,是中枢和外周神经紧张的系统中特定神经元亚群的分化和存活所必需的。神经营养蛋白家族由至少四种蛋白质组成,包括NGF,BDNF,NT3和NT4/5。 NT-3由中枢神经紧张的系统的神经元表达,并可以通过trk受体发出信号。NT-3促进神经和神经胶质细胞的生长和存活。人,鼠和大鼠NT-3的氨基酸序列相同。重组人NT-3是一个非共价连接的同源二聚体,由两个13.6 kDa的多肽单体组成(总共240个氨基酸残基),人和小鼠NT-3序列是相同的。
特异性
交叉反应
无
无
应用
无动物成分重组人NT-3是使用所有非动物试剂生产的。
研究子类别
生长因子 & 受体
生长因子 & 受体
研究类别
神经科学
神经科学
质量
生物活性测定: 通过大鼠基底前脑原代中隔细胞培养物中胆碱乙酰基转移酶活性的剂量依赖性诱导确定的ED50在20-50 ng/mL的范围内。
外形
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。产品见 。
无动物成分重组人NT-3是使用所有非动物试剂生产的。
储存及稳定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Samuel Lawn et al.
The Journal of biological chemistry, 290(6), 3814-3824 (2014-12-30)
Neurotrophins and their receptors are frequently expressed in malignant gliomas, yet their functions are largely unknown. Previously, we have shown that p75 neurotrophin receptor is required for glioma invasion and proliferation. However, the role of Trk receptors has not been