生物来源
synthetic (organic)
无菌性
non-sterile
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]25/D +23.0°, c = 2 in 1 N HCl: ethanol, 1:2
技术
transfection: suitable
mp
234-238 °C (lit.)
溶解性
4 M NH4OH in methanol: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
基因信息
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
生化/生理作用
制备说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1
靶器官
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3