Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.3 cm (0.92 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
0.11 m2
size
23 mL , Volume (feed), 7 mL , Volume (permeate)
width
5.6 cm (2.2 in.) , 56 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Pellicon® 3盒式膜包(Biomax滤膜)是用于过滤含有治疗性蛋白、白蛋白、激素、疫苗和生长因子溶液的最佳切向流过滤(TFF)装置。这种技术领先、高性能的膜包非常适合现今的高浓度的治疗用抗体、高粘度料液制剂,以及需要更高的操作压力、温度和苛性清洗条件的更高要求的过滤工艺。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3盒式膜包适合用于研究、工艺放大/缩小、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺使各种规格尺寸的产品具有无可匹敌的性能一致性。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于工艺开发的放大和缩小。简洁流畅的设计方便操作人员轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3盒式膜包适合用于研究、工艺放大/缩小、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺使各种规格尺寸的产品具有无可匹敌的性能一致性。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于工艺开发的放大和缩小。简洁流畅的设计方便操作人员轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂。
Application
单克隆抗体、重组和非重组蛋白、疫苗
Features and Benefits
- 牢固的无空隙膜实现最佳的产品截留率和性能一致性
- 独特的进料筛网设计,实现高传质和通量,获得更高终浓度
- 从实验室到生产规模,快速可靠的放大、缩小
- 自动化制造,提供了无与伦比击的性能一致性和可靠性
- 易于安装和清洗
- 极端温度和化学相容性
Other Notes
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同。
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers。 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面。