Key Documents
CVDI01TPE
Millipore
Durapore® CBR 0.2 µm,小柱
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
别名:
Durapore CVDI Cartridge Filter 10 in. 0.22 m Code 0 fluoroelastomer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF
fluoroelastomer seal
polypropylene
polypropylene support
品質等級
法律遵循
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Durapore®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
參數
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
技術
bioburden reduction: suitable
長度
10 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
0.69 m2
重量法萃取物
≤25 mg/cartridge
基質
Durapore®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
Code 0 (2-222; O-rings)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
设备配置:纯化柱
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
分析報告
可提取物质量:受控室温下,在水中浸泡24小时后称量
细菌截留
按照ASTM F838方法进行细菌挑战,滤芯使用的Durapore®膜样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany