主要文件
CDPRM1206
Milli-Q
Rogard II预滤器
30 cm (12 in.), Pretreats feed water to protect the reverse osmosis (RO) membrane
别名:
Rogard II预滤器30 cm(12")
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
polypropylene (Melt blown)
质量水平
特点
removes large particles from tap water
包装
pkg of 6 units
高度
30 cm (12 in.)
孔径
5.0 μm pore size
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rogard II预过滤器配有5.0 μm熔喷聚丙烯,通过去除自来水中的大颗粒物对水进行预处理。这样可以保护反渗透(RO)膜免受污垢和氯氧化影响。
与Milli-Q®和Milli-RO碗式水净化系统配合使用。
应用
使用Rogard II预过滤器对RO膜进行最佳保护。
特点和优势
  • 反渗透(RO)膜的最佳保护。
  • 确保优化的系统寿命和性能。
  • 采用深层过滤纯化技术。
法律信息
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany