主要文件
ZFRES00UV
Milli-Q
杀菌紫外线灯
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), Reduces bacterial count in purified water
别名:
杀菌紫外线灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
质量水平
特点
UV lamp replacement kit with cable and connector. Effective germicidal actions, multidirection radiation
包装
pkg of 1 unit
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该紫外线杀菌灯在254 nm处发射,可减少纯水中的细菌进入储水箱。
应用
控制储水箱中细菌的生长。
特点和优势
  • 254 nm 紫外线灯可对纯水进行杀菌。
  • 带电缆和连接器的紫外线灯替换套件,用于独立的自动杀菌模块(ASM)。
  • 有效的杀菌作用。
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.