文件
ZLXUVLPL1
Milli-Q
杀菌紫外线灯
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
别名:
杀菌紫外线灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質等級
特點
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
包裝
pkg of 1 unit
紫外吸收
λ: 254 nm Amax
相容性
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
杀菌紫外线灯是一种内置式设备,旨在减少纯水中的细菌水平,从而为对细菌敏感的应用提供最佳质量的水。
在系统纯化的最后阶段,纯水在进入储罐之前用杀菌紫外灯照射。储罐中的紫外灯可防止细菌滋生并防止生物膜堆积,从而保持水质。
應用
该灯用于控制细菌水平。
特點和優勢
  • 254 nm紫外线汞灯
  • 杀菌效应
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany