主要文件
ALP10-M
Sigma-Aldrich
人载脂蛋白A-I
别名:
ApoAI
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human
质量水平
100
300
方案
>98%
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
NCBI登记号
UniProt登记号
一般描述
产品来源:正常人血浆,新鲜,非冷冻。HIV-1,HIV-2,HCV和HBc抗体以及HBsAg检测均为阴性。
将通过超速离心分离的高密度脂蛋白(HDL)脱脂。在6M尿素中通过柱色谱法纯化载脂蛋白A-I(Schonfeld et al.1977)。通过SDS聚丙烯酰胺凝胶的定量光密度分析法测定纯度(Laemlli 1970)。以BSA为标准品,通过Pierce BCA法(发现与Lowry法相当)测定蛋白。
分子量:
28,000
外形
10mM NH4HCO3,pH 7.4液体。非无菌,无防腐剂。
储存及稳定性
将冻干物料在<-20°C保存6个月。将重溶的载脂蛋白A-I保存在+4°C下长达4周。在没有变性剂的情况下冷冻载脂蛋白溶液可能有利于增加自缔合或聚集。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Effect of pressure and ionic strength on the self-association of Apo-A-I from the human high density lipoprotein complex.
Formisano, S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 253, 354-359 (1978)
Apolipoprotein A-II content of human plasma high density lipoproteins measured by radioimmunoassay.
Schonfeld, G, et al.
Journal of Lipid Research, 18, 645-655 (1977)
Apolipoprotein A-I enhances activated protein C cytoprotective activity.
Eimear M Gleeson et al.
Blood advances, 4(11), 2404-2408 (2020-06-03)