生物源
human plasma
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
solution
包裝
vial of 10 mg protein
技術
cell culture | mammalian: suitable
官能基
ester
phospholipid
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... APOB(338) , APOC2(344) , APOE(348)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
HDL用于心血管研究和开发潜在的心血管风险管理方法。
外觀
其他說明
免責聲明
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
由于胆固醇是水不溶性分子,必须包装后才能在血浆中运输。包装胆固醇、胆固醇酯和甘油三酯以便运输的颗粒称为脂蛋白。
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.