主要文件
ABF23
Sigma-Aldrich
抗-NLRP3抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NLRP3(114548)
一般描述
NLRP(核苷酸结合寡聚化结构域、富含亮氨酸的重复序列和含有Pyrin结构域的蛋白)是NLR(Nod样受体)蛋白家族成员。NRLP基因在哺乳动物生殖系统和先天免疫系统中起重要作用。NLRP3可作为细胞凋亡的诱导剂、NF-κ-B信号传导的激活剂,对细菌或病毒感染等触发因素时做出反应激活胱天蛋白酶-1。NLRP3缺陷与家族性感冒自身炎症综合征1型(FCAS1)、Muckle-Wells综合征(MWS)和慢性婴儿神经皮肤和关节综合征(CINCA)有关。NLRP3在血液白细胞、多形核细胞、成骨细胞和软骨细胞中高度表达。
特异性
其他同源性:猪(80%序列同源性)。
该抗体可识别NLRP3的DAPIN域。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人NLRP3的DAPIN域。
表位:DAPIN结构域
应用
使用经验证可用于蛋白质印迹&IHC(石蜡)的兔多克隆抗体,抗NLRP3抗体检测NLRP3。
免疫组化分析:代表性批次的1:4,000稀释液可在人白血病骨髓和人扁桃体组织裂解液中检测到NLRP3。
研究子类别
免疫信号传导
研究类别
炎症 & 免疫学
质量
通过蛋白质印迹对THP-1细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µgTHP-1 细胞裂解液中检测到ALKBH5。
目标描述
观察值~112 kDa和~ 75 kDa。已知存在118 kDa、112 kDa、112 kDa、106 kDa和84 kDa五种亚型,在一些细胞裂解液中观察到该蛋白质的分子量约为 75 kDa(Kummer,J. A. 等人(2007 年))。J Histochem Cytochem.55(5):443-452.)。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
THP-1细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Ching-Wei Wang et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
Ovarian cancer is a common malignant gynecological disease. Molecular target therapy, i.e., antiangiogenesis with bevacizumab, was found to be effective in some patients of epithelial ovarian cancer (EOC). Although careful patient selection is essential, there are currently no biomarkers available
Mélanie Bodnar-Wachtel et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-02-07)
NLRP3 is a pattern recognition receptor with a well-documented role in inducing inflammasome assembly in response to cellular stress. Deregulation of its activity leads to many inflammatory disorders including gouty arthritis, Alzheimer disease, and cancer. Whereas its role in the