主要文件
596200
Sigma-Aldrich
硫代磺素T
A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils.
别名:
硫代磺素T, ThT,硫黄素T,碱性黄1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19ClN2S
CAS号:
分子量:
318.86
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
water: 5 mg/mL
荧光
λex ~385 nm (free)
λex ~437 nm
λem ~445 nm (free)
λem ~485 nm
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般描述
具有细胞可透过性的苯并噻唑染料,与淀粉样蛋白原纤维结合后荧光增强。在监测堆叠的 β 折叠聚集体时很有用。
具有细胞可透过性的苯并噻唑染料,与淀粉样蛋白原纤维结合后荧光增强。在监测堆叠的 β 折叠聚集体时很有用。与合成的 β/A4 衍生肽 β(1-28)和 β(1-40)的聚集原纤维缔合,导致最大激发波长位移和发射增强。最大激发波长:〜385 nm(游离); 〜437 nm(结合); 最大发射波长:〜445 nm(游离); 〜485 nm(结合)。
生化/生理作用
主靶
在与淀粉样蛋白原纤维结合后表现出增强的荧光
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Tjernberg, L.O., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 12619.
Naiki, H. and Nakakuki, K. 1996.Lab. Invest.74, 374.
LeVine, H. 1993.Protein Sci.2, 404.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3