分子量
105
111
112
115
118
83
种属反应性
human, rat, mouse
浓度
2.44 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NLRP3(114548)
一般描述
该基因编码一种吡啶样蛋白,其含有一个吡啶结构域、一个核苷酸结合位点(NBS)结构域和一个富含亮氨酸的重复序列(LRR)基序。该蛋白与凋亡相关斑点样蛋白 PYCARD/ASC 相互作用,该蛋白包含一个 caspase 募集域,并且是 NALP3 炎性体复合物的成员。该复合物是 NF-κB 信号传导的上游激活因子,并参与炎症、免疫应答和细胞凋亡的调节。该基因的突变与家族性寒冷性自身炎症综合征(FCAS)、穆-韦二氏综合征(MWS)、慢性婴儿神经系统皮肤和关节(CINCA)综合征,以及新生儿发病的多系统炎症性疾病(NOMID)相关。已经鉴定出了该基因编码不同亚型的多个 可变剪接的转录变体。现有数据建议了可变 5′ UTR 结构。但是,没有足够的证据来确定所有代表的 5′ UTR 剪接模式是否是生物学有效的。
免疫原
一种合成肽,对应于人 NLRP3 (NP_001120934.1) 的 C 端900个氨基酸 内的序列。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油、pH7.3 的 PBS。
储存及稳定性
储存于-20℃避免冻/融循环。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门