Merck
所有图片(4)
Key Documents
ABE76-IM
Sigma-Aldrich
抗-肠杆菌噬菌体 MS2 外壳蛋白
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Capsid protein, CP, Coat protein, MS2 Coat Protein, Enterobacterio Phage MS2 Coat Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
virus
物種活性(以同源性預測)
all
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
噬菌体MS2是一种小型的雄性特异性RNA噬菌体,可感染大肠埃希菌和肠杆菌科的其他成员。它的基因组包含一条长度为3569个核苷酸的RNA有义(+)链,仅编码四种蛋白质:外壳蛋白,感染性所需的A蛋白或成熟蛋白,病毒复制酶的一个亚基和一个在重叠读框中编码的小裂解蛋白。衣壳蛋白(UniProt:P03612;又称CP,包被蛋白)噬菌体MS2是一种翻译阻遏物。据报告,通过结合含有复制酶翻译起始区的特定RNA结构来抑制病毒复制酶的合成。衣壳蛋白自组装形成具有T=3对称性的二十面体衣壳,由89个衣壳蛋白二聚体(178个衣壳蛋白)组成。它通过衣壳蛋白同源二聚体与RNA基因组中存在的多种包装信号之间的相互作用参与病毒基因组衣壳化。脯氨酸78被证明对病毒感染性至关重要。(参考文献:Hill, HR et al. (1997).J. Mol.Biol. 266(1); 1-7).
特異性
该兔多克隆抗体可检测MS2噬菌体衣壳蛋白。使用的免疫原具有N末端His标签和突变,以避免二聚化和衣壳形成。
免疫原
His标记的重组埃希氏菌噬菌体MS2包被蛋白(aa 2-130)。
應用
抗埃希氏菌噬菌体MS2包被蛋白,目录号ABE76-I,是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)衣壳蛋白,并已在免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:5,000稀释液检测到重组埃希氏菌噬菌体MS2包被蛋白和野生型MS2蛋白(由Caroline Horizny from CNSE at SUNY Albany, Albany, NY提供)。
免疫沉淀分析:代表性批次的1:10,000稀释液在用埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)处理的K562细胞中检测到埃希氏菌噬菌体MS2包被蛋白。
品質
通过蛋白质印迹评估用埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)处理的K562和用埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)衣壳蛋白处理的K562+MS2重组蛋白。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在用埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)处理的K562细胞和用埃希氏菌噬菌体MS2(噬菌体MS2)衣壳蛋白处理的K562+MS2重组蛋白中检测到肠杆菌MS2包被蛋白。
標靶描述
观察分子量为〜14 kDa;计算分子量为13.86 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1