主要文件
AB15708C3
Sigma-Aldrich
抗β III微管蛋白,Cy3 偶联抗体
from rabbit, CY3 conjugate
别名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
CY3 conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
一般說明
微管蛋白是小球状蛋白家族的几个成员之一,这些蛋白聚合形成称为微管的细胞骨架结构。微管蛋白家族中最常见的成员是α-微管蛋白和β-微管蛋白。通常由α-和β-微管蛋白亚基组成的微管蛋白二聚体组装到形成大聚合物的微管上。βIII微管蛋白是一种独特的微管亚基,几乎只在神经元中表达。由于β-III微管蛋白的独特表达模式,它通常被用作标记物,以从不表达它的其他脑细胞(例如神经胶质)中识别神经元细胞。β-III微管蛋白也可作为细胞结构标记,因为它主要存在于神经突延伸内。
免疫原
对应于人βIII微管蛋白的合成线性肽。
應用
研究子类别
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
研究类别
神经科学
该抗-β III微管蛋白抗体(Cy3偶联物)经过验证可用于WB检测β III微管蛋白。
品質
已通过免疫细胞化学在大鼠E18皮层细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在大鼠E18皮层细胞中检测到β III微管蛋白。
標靶描述
计算分子量为50 kDa
外觀
亲和纯化
在含0.1%叠氮化钠和15 mg/mLBSA的PBS中,纯化的兔多克隆抗体与Cy3偶联。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠E18皮层细胞
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Andrew J Matamoros et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(11), 2011-2024 (2019-01-17)
Fidgetin is a microtubule-severing protein that pares back the labile domains of microtubules in the axon. Experimental depletion of fidgetin results in elongation of the labile domains of microtubules and faster axonal growth. To test whether fidgetin knockdown assists axonal