主要文件
AB10526
Sigma-Aldrich
抗COX4抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1, cytochrome c oxidase subunit IV1, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COX4I1(1327)
一般說明
细胞色素 c 氧化酶亚基 4(COX4)是细胞色素 C 氧化酶的 13 个亚基之一。细胞色素 c 氧化酶通过线粒体内膜上的呼吸链,负责催化电子传递的最后一步。COX4 与细胞色素 c 氧化酶的其他亚基组装成亚复合物,可能代表一个限速中间体。
特異性
其他同源性: 大鼠和小鼠(具有 59% 的序列同源性)。
免疫原
对应于人 COX4 的 KLH 偶联的线性肽。
應用
免疫组化分析:来自先前批次的 1:500 稀释液在正常人的心肌组织中检测到 COX4。
抗-COX4 抗体可检测 COX4 水平&,经发布 & 验证可用于 WB,IH(P)。
研究子类别细胞
凋亡 - 其他
研究类别
凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹在人胎儿骨骼肌组织裂解液中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL 的该抗体在 10 µg 人胎儿骨骼肌组织裂解液中检测到 COX4。
標靶描述
观测值〜17 kDa。
〜58 kDa 处可能观察到非特异性条带
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
人胎儿骨骼肌组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Shekoufeh Almasi et al.
The Journal of biological chemistry, 293(10), 3637-3650 (2018-01-19)
A lack of effective treatment is one of the main factors contributing to gastric cancer-related death. Discovering effective targets and understanding their underlying anti-cancer mechanism are key to achieving the best response to treatment and to limiting side effects. Although
Ana Andres-Hernando et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(4), F941-F948 (2019-08-15)
Obesity and metabolic syndrome are well-known risk factors for chronic kidney disease (CKD); however, less is known about the mechanism(s) by which metabolic syndrome might accelerate kidney disease. We hypothesized that metabolic syndrome should accelerate the development of kidney disease
商品
Loading controls in western blotting application.