主要文件
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
别名:
4-Hydroxyphenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BO3
CAS号:
分子量:
137.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97% (acidimetric)
表单
powder
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI key
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3