主要文件
8.08352
Sigma-Aldrich
三乙胺缓冲物质,用于生物化学
for synthesis
别名:
三乙胺缓冲物质,用于生物化学
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3N
CAS号:
分子量:
101.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
204-469-4
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
72 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
215 °C
效能
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
沸点
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
转变温度
flash point -11 °C
溶解性
133 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三乙胺是一种挥发性有机化合物,用于多种工业过程,如氧化、还原、消除、取代、加成和脱氢卤化反应。
应用
三乙胺可用于:
  • 作为催化剂参与1,3-噻唑烷二酮、丙二腈和芳香醛的Domino 开环/再环化反应合成多取代二氢噻吩。
  • 伯胺和磺酰化剂合成磺胺的反应中的碱。
  • 钯催化 Suzuki-Heck 级联反应的溶剂
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/20 °C):0.726 - 0.728
水(K. F.): ≤ 0.20 %
同一性(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
12.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-11 °C - closed cup
访问文档库
实验方案
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.